Merck
93479
Sigma-Aldrich
クロロメタンスルホニルクロリド
technical, ≥90% (AT)
別名:
クロロメシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
149.00
Beilstein:
1811761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (AT)
フォーム
liquid
密度
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI Key
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
93479-5G-F:
93479-VAR-F:
93479-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)