Merck
93404
Sigma-Aldrich
トリス(N,N-テトラメチレン)リン酸 トリアミド
≥98.0% (GC)
別名:
トリピロリジノホスフィンオキシド, リン酸トリピロリジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N3OP
CAS番号:
分子量:
257.31
Beilstein:
3550018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514
bp
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI Key
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
注意
保存中に色が濃くなることがあります
その他情報
現在知られている中で最も強力な電子供与性を示す極性非プロトン溶媒
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
93404-VAR:
93404-BULK:
93404-5ML:
93404-INTR:
93404-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)