Merck
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
別名:
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H26N6
CAS番号:
分子量:
554.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
T1: 2.8 eV
アッセイ
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
損失
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
溶解性
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
軌道エネルギー
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
アプリケーション
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932345-VAR:
932345-BULK:
932345-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)