Merck
932272
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p -xylene)]
別名:
ADS145UV, PFO-co-pX, PFP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C37H48)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352207
形状
powder
solid (powder, crystal or fiber)
品質水準
分子量
Mw >20,000 Da by GPC
white to off-white
溶解性
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
λmax
335 nm±10 nm in THF
蛍光検出
λem 378 nm±10 nm in THF
関連するカテゴリー
アプリケーション
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3