Merck
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
別名:
DMOC-DPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H32N2O6S
CAS番号:
分子量:
668.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥97% (HPLC)
グレード:
sublimed grade
溶解性:
chloroform: soluble
toluene: soluble
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
バンドギャップ
0.21 eV (delta EST)
損失
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
蛍光検出
λem 445 nm±10 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
UV吸収
λ: 370 nm±5 nm Amax
アプリケーション
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931020-250MG:
931020-BULK:
931020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)