分子量
≥9000 by GPC
品質水準
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
溶解性
chlorobenzene: soluble
蛍光検出
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
軌道エネルギー
HOMO -5.65 eV
LUMO -2.28 eV
アプリケーション
PSCbCz is a carbazole-based polymeric host materials for realizing high-efficiency solution-processed polymer host emitting layer for phosphorescent green TADF OLED, with external quantum efficiencies (EQE) of 17.48%.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932000-200MG:
932000-BULK:
932000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)