Merck
930563
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG2-C2-azide
≥95%
別名:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N6O6
CAS番号:
分子量:
430.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
51471602
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
官能基
azide
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
930563-VAR:
930563-BULK:
930563-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of