詳細
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are suitable for binding of proteins with a C-, or N-terminal 6X His tag. These gold nanoparticles allow for rapid generation of gold conjugates for subsequent use in downstream assays.
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
アプリケーション
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
保管および安定性
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
927902-1ML-PW:
927902-BULK:
927902-VAR:
927902-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)