安全性情報
926647
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
別名:
UCNPs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
5 mg/mL in cyclohexane
マトリックス活性基
Oleic acid surface treatment
粒径
30 nm±5 nm
蛍光検出
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 560 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visable and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
  • Fluorescent microscopy
  • Deep-tissue bioimaging
  • Nanomedicine
  • Optogenetics
  • Security labelling
  • Volumetric display
法的情報
Product of RuixiBiotechCo.Ltd
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926647-1ML:
926647-BULK:
926647-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)