アッセイ
≥98% (sublimed)
フォーム
powder
バンドギャップ
3.9 eV
不純物
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
色
yellow
屈折率
n/550 1.81
転移温度
Tg 130 °C
Tm 265 °C
溶解性
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmax
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
軌道エネルギー
HOMO -9.1 eV
LUMO -5.2 eV
半導体特性
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
SMILES記法
n1c2c(nc(c1C#N)C#N)c3nc(c(nc3c4nc(c(nc42)C#N)C#N)C#N)C#N
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
InChI Key
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Diodes ;
- Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs);
- Organic phototransistors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
926388-VAR:
926388-BULK:
926388-1G:4548173370163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)