Merck
926205
Sigma-Aldrich
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H106O12P2Ru
CAS番号:
分子量:
1398.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法的情報
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926205-5G:
926205-VAR:
926205-250MG:
926205-BULK:
926205-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)