Merck
925748
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine
≥97%
別名:
BD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H52N2O2
CAS番号:
分子量:
857.09
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.23
詳細
PL: 453 nm
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
yellow
保管温度
2-8°C
アプリケーション
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine (BD) exhibits highly efficient blue emission with narrow FWHM. BD could be used as a blue fluorescent dopant in the fabrication of OLED device. The OLED device exhibits higher color purity (CIEx,y=(0.136, .0.100)) and excellent external quantum efficiency (EQE).
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine can be used in the research areas as a component in organic field-effect transistors (OFETs) or organic photovoltaic cells, as an emitter or charge transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs), sensing applications, in optoelectronic devices such as lasers, photodetectors, or light-emitting electrochemical cells (LEECs) etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925748-VAR:
925748-250MG:
925748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Aromatic amines having pyrene structures, organic electroluminescent materials containing them, and organic electroluminescent devices using them.
Mizuki, Y.; Ito, H.; et al
PCT Int. Appl. 94, 19338 (2013)