Merck
924903
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C25H44O2
分子量:
415.63
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
50 μg/mL in ethanol
質量シフト
M+3
SMILES記法
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
924903-1ML-PW:
924903-1ML:
924903-VAR:
924903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)