詳細
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
品質水準
バンドギャップ
2.94 eV (Optical, Solution state)
転移温度
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
溶解性
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
&ε; (減衰係数)
104,000 M-1cm-1
蛍光検出
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
軌道エネルギー
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
保管および安定性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
922943-VAR:
922943-10MG-PW:
922943-BULK:
922943-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)