Merck
922560
Sigma-Aldrich
S-(Trifluoromethyl)thianthrenium triflate
≥95%
別名:
TT-CF3+ OTf-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8F6O3S3
分子量:
434.40
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
145-148 °C
官能基
fluoro
thioether
triflate
アプリケーション
S-(Trifluoromethyl)thianthrenium triflate (TT-CF3+ OTf-) is a trifluoromethylation reagent active for a diverse substrate range. Developed by the Ritter Lab, the enchanced activity is accomplished by participation in either nucleophilic, radical, or electrophilic mechanisms depending on the selected reaction conditions, allowing for the introduction of trifluoromethyl moieties to many substrates with a high functional group tolerance.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Patent application: EP21169034.2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922560-BULK:
922560-2G:
922560-500MG:
922560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)