製品名
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A5 size
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
シート抵抗
240 Ω/sq ±10%
サイズ
5 μm × 5 μm ± 10% , grain size
厚さ
35 μm , Cu Foil
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI Key
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
注意
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920096-VAR:
920096-BULK:
920096-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
920096-1EA | 4065265670173 |