詳細
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
品質水準
無菌性
sterile; sterile-filtered
分子量
Mw 100-150 kDa
保管温度
−20°C
アプリケーション
PhotoHA™-RUT bioink kit consists of methacrylated hyaluronic acid (HAMA) and ruthenium photoinitiator. Hyaluronic acid is the most abundant glycosaminoglycan in the body being an important component of several tissues throughout the body. While it is abundant in extracellular matrices, hyaluronic acid also contributes to tissue hydrodynamics, movement and proliferation of cells, and participates in a number of cell surface receptor interactions. The photoinitiator consists of ruthenium and sodium persulfate to be formulated in 1X cell culture media or PBS, which allows visible light photocrosslinking of the printed structure at 400-450 nm. PhotoHA™-RUT provides native-like 3D HA gels, and the final gel stiffness can be customized by changing HA concentrations and crosslinking.
法的情報
PhotoHA is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 12(6), e0177628-e0177628 (2017-06-07)
In bone regenerative medicine there is a need for suitable bone substitutes. Hydrogels have excellent biocompatible and biodegradable characteristics, but their visco-elastic properties limit their applicability, especially with respect to 3D bioprinting. In this study, we modified the naturally occurring