Merck
CC326-1
Sigma-Aldrich
PhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット
Photocrosslinked hyaluronic acid hydrogel (CC326 Kit Component 1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
フォーム
lyophilized powder
アプリケーション
cell analysis
詳細
バイオプリンティングを含む3D細胞培養では、細胞がすべての細胞表面のインテグリンと同時に相互作用するようにして、従来の2D細胞培養法では活性化されなかった特定のシグナル伝達経路を活性化できることで、生理学的な細胞モデルを構築できます。ヒドロゲルは、3次元での細胞の培養を可能にする水膨潤性ポリマーであり、細胞の発生、分化、遊走および機能に大きな影響を与えることができます。3Dバイオプリンティングなどの組織工学の新しい分野では、UV光架橋メタクリル化ヒドロゲル生体材料(PEGMA、GelMA、HAMA、colMAなど)を用いて細胞を封入し、印刷可能なバイオインクを製作しています。 ヒアルロン酸は体内で最も豊富なグリコサミノグリカンであり、全身の複数の組織の重要な成分です。ヒアルロン酸は、細胞外マトリックスに豊富に存在する一方で、組織の流体力学、細胞の運動と増殖にも関与し、多くの細胞表面受容体相互作用に加わっています。ヒアルロン酸は二糖類のポリマーであり、それ自体はDグルクロン酸とNアセチルDグルコサミンから構成され、交互のβ-(1→4)およびβ-(1→3)グリコシド結合を介して結合しています。 PhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット(CC326:CC326-1、CC326-2)は、精製ヒアルロン酸メタクリル酸塩(HAMA)をベースとしており、光架橋することにより細胞に天然のような 3D 環境を提供します。ヒアルロン酸メタクリル酸塩に加えて、このキットには光重合開始剤である Irgacure 2959 が含まれているため、光架橋実験を簡単に微調整できます(ヒドロゲルの剛性やゲル化速度を変化させるなど)。PhotoHA は、Advanced BioMatrix, Inc.の登録商標です。
アプリケーション
光架橋形成は 365 nm の UV 光源を用いて開始されます。
包装
1キット
構成
CC326-1(2 ~ 8 ℃ で保存してください):Irgacure 光重合開始剤、1 X 100 mg(CS226447)。
注記:CC326-1またはCC326-2を含む完全なPhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット(CC326)は別売りです。
品質
外観:凍結乾燥粉末無菌性(改変USP):増殖なし移植効率:50-70%pH:6.0-8.0浸透圧:1X PBS中、200-400 mOsmo H20/kg分子量:100 – 150 kDaNMR: 特徴細胞適合性特徴的
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
Jan Code
CC326-1:
試験成績書(COA)