アッセイ
≥99%
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.5% Residual solvent
mp
247 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N(c%14ccc(cc%14)OC)(c%13ccc(cc%13)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c%12ccc(cc%12)OC)c%11ccc(cc%11)OC)C42c5c(ccc(c5)N(c%10ccc(cc%10)OC)c9ccc(cc9)OC)c6c4cc(cc6)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChI Key
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- SHT-263S is a state-of-art, hole-transport material (Spiro-MeOTAD) for perovskite solar cells.
- SHT-263S offers high purity with modest cost.
- Together with the highest grade Spiro-MeOTAD, SHT-263 (902500) which has a purity of ≥99.9% (HPLC), these two trade-marked products provide high material purity, low-solvent residual, batch-to-batch consistency, and offer trusted high-performance in devices.
WGK
WGK 3
Jan Code
916021-5G:
916021-VAR:
916021-1G:
916021-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)