Merck
914053
Sigma-Aldrich
塩化鉛(II)
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
別名:
塩化鉛鉱
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbCl2
CAS番号:
分子量:
278.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気圧
1 mmHg ( 547 °C)
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
粒径
-10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
密度
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lead chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade PbBr2 can readily be dissolved in DMF: DMSO (1:1) to yield 0.4 M solution.
Lead(II) Chloride is a crucial precursor material for the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. It plays a vital role in the absorption of light in the perovskite absorber layer.
包装
Packed in ampules
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914053-VAR:
914053-BULK:
914053-5G:4548173368023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)