形状
nanofiber
品質水準
fiber diam. × L
100-300 nm × 2-10 μm , Structure: random fiber mesh
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Silica dioxide electrospun milled nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
913944-BULK:
913944-VAR:
913944-5G:
913944-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)