Merck
91198
Sigma-Aldrich
トリス(2-ヒドロキシエチル)メチルアンモニウムメチルサルフェート
≥98%
別名:
MTEOA MeOSO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H21NO7S
CAS番号:
分子量:
275.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91198-100G:
91198-VAR:
91198-1KG:
91198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)