アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
光触媒活性化
465 nm
SMILES記法
[Ir+](c5c(c(cc(c5)F)F)c6ncc(cc6)OC)c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncc(cc4)OC.FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2.2C12H8F2NO.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18;2*1-16-9-3-5-12(15-7-9)10-4-2-8(13)6-11(10)14;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*2-3,5-7H,1H3;;/q;;;-1;+1
InChI Key
VCHHFLJLUYSBMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
911607-500MG:
911607-VAR:
911607-BULK:
911607-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.