Merck
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
別名:
HMTE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30O4
CAS番号:
分子量:
430.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97%
フォーム
powder
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
InChI Key
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
909890-VAR:
909890-BULK:
909890-5G:
909890-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)