Merck
906778
Sigma-Aldrich
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O4
CAS番号:
分子量:
228.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
含みます
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
white to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
InChI Key
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
906778-50ML:
906778-500ML:
906778-BULK:
906778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)