安全性情報
906603
Sigma-Aldrich
DLAM-Iδ1Tγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
DLAM-Iδ1Tg-13CH3 kit has 13CH3isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
アプリケーション
DLAM-Iδ1Tg-13CH3 is an optimized kit to produce proteins with 13CH3 isotopomer on the methyl groups of isoleucine and threonine. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It is used in methyl-TROSY NMR for the investigation of the active site of the proteasome and also in the study of catalytic mechanism.
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Algirdas Velyvis et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9259-9262 (2013-06-27)
The 20S proteasome core particle is a molecular machine that plays a central role in the regulation of cellular function through proteolysis, and it has emerged as a valuable drug target for certain classes of cancers. Central to the development
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
資料
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.