安全性情報
906506
Sigma-Aldrich
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
テクニック
bio NMR: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 kit has 13CH3 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
アプリケーション
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 is an optimized kit used to produce proteins with 13CH3 isotopomer on methyl groups of alanine, isoleucine, methionine, leucine and threonine residues. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It can be used to study large molecular system and complex protein structure in NMR spectroscopy along with other spectroscopic approaches. The sensitivity of the isotopomer can be enhanced by three-fold multiplicity. This kit can also be used to simplify crowded spectra to provide specific probes of dynamic and structural studies in solid state NMR spectroscopy.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service. jj
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
César Fernández et al.
Current opinion in structural biology, 13(5), 570-580 (2003-10-22)
Transverse relaxation-optimized spectroscopy (TROSY), in combination with various isotope-labeling techniques, has opened avenues to study biomolecules with molecular masses of up to 1000000Da by solution NMR. Important recent applications of TROSY include the structure determination of membrane proteins in detergent
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
資料
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.