同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI Key
RFDAIACWWDREDC-MZOHXSDPSA-N
包装
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904260-BULK:
904260-VAR:
904260-1ML:
904260-1ML-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)