Merck
903744
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4,20,21-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C16H30O2
分子量:
319.42
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]1[13CH]=C2CCC3C4CC[C@H]([13C]([13CH3])=O)[C@@]4(C)CCC3[C@@](C[13CH2]1)2C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i1+1,8+1,12+1,13+1,15+1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-VSRAQHLGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
903744-VAR:
903744-1MG:
903744-BULK:
903744-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)