Merck
903523
Sigma-Aldrich
N-phenyl-13C6-1-naphthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C10H13N
分子量:
225.24
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13C]1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)