Merck
902438
Sigma-Aldrich
Cytidine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D14N3Na2O14P3
分子量:
541.21
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+14
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N([2H])[2H]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
902438-25MG-PW:
902438-BULK:
902438-10MG:
902438-25MG:
902438-VAR:
902438-10MG-PW:
902438-1MG-PW:
902438-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)