Merck
901423
Sigma-Aldrich
ITIC-F
別名:
9-ビス(2-メチレン-((3-(1,1-ジシアノメチレン)-6,7-ジフルオロ)-インダノン))-5,5,11,11-テトラキス(4-ヘキシルフェニル)-ジチエノ[2,3-d:2′,3′-d′]-s-インダセノ[1,2-b:5,6-b′]ジチオフェン, IT-4F, ITIC-2F, ITIC-DF3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C94H78F4N4O2S4
CAS番号:
分子量:
1499.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
詳細
Band gap: 1.52 eV
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
軌道エネルギー
HOMO -5.66 eV 
LUMO -4.14 eV 
SMILES記法
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C\c3[s]c4c([s]c5c4C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c%11c([s]c(c%11)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)F)F)C/%14=C(C#N)C#N)c%10C9(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)c3)\C2=O
InChI
1S/C94H78F4N4O2S4/c1-5-9-13-17-21-55-25-33-61(34-26-55)93(62-35-27-56(28-36-62)22-18-14-10-6-2)75-45-72-76(46-71(75)89-85(93)91-81(107-89)43-65(105-91)41-73-83(59(51-99)52-100)67-47-77(95)79(97)49-69(67)87(73)103)94(63-37-29-57(30-38-63)23-19-15-11-7-3,64
InChI Key
JOZQXSUYCMNTCH-ODDCUFEPSA-N
アプリケーション
ITIC-Fは、ITICに比べてエネルギーレベルが低く、吸収スペクトルが広いITICの誘導体です。13%を超える超高性能の有機太陽光発電素子のn型分子として用いられています。
ITIC-Fは、OFETデバイスにおいて電子輸送層(ETL)として使用できます。ドナーポリマーと混ぜてp型OFETの活性層を形成するために使用できます。ITIC-Fは、可視領域から近赤外領域まで広がる幅広い吸収スペクトルを示します。この特性は、幅広い波長にわたる効果的な光吸収を可能にし、OPVデバイスにおける集光性と電力変換効率の向上に貢献します。ITIC-Fは、一般的にOPVデバイスの非フラーレンアクセプターとして使用されます。光活性層においてドナーポリマーと共に電子アクセプター物質として機能します。
ITIC-Fは非フラーレン受容体分子であり、有機太陽光電池(OSC)および有機薄膜太陽電池(OPV)の製造に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
901423-100MG:4548173349237
901423-BULK:
901423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
PBDB-T-2Cl
Sigma-Aldrich
906352
PBDB-T-2Cl
BT-CIC ≥98%
Sigma-Aldrich
906824
BT-CIC
J51
Sigma-Aldrich
901058
J51
PDBT-T1
Sigma-Aldrich
901097
PDBT-T1
EH-IDTBR
Sigma-Aldrich
900853
EH-IDTBR
F-M ≥98%
Sigma-Aldrich
906972
F-M
PTB7-Th
Sigma-Aldrich
794333
PTB7-Th
Wenchao Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(21), 7148-7151 (2017-05-18)
A new polymer donor (PBDB-T-SF) and a new small molecule acceptor (IT-4F) for fullerene-free organic solar cells (OSCs) were designed and synthesized. The influences of fluorination on the absorption spectra, molecular energy levels, and charge mobilities of the donor and
Performance limitations in thieno [3, 4-c] pyrrole-4, 6-dione-based polymer: ITIC solar cells
Yang F, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(35), 23990-23998 (2017)
資料
The emerging organic photovoltaic (OPV) technology is very promising for low-cost solar energy production. OPV devices can be produced using high-throughput, large-volume printing methods on lightweight and flexible plastic substrates, making them easy to deploy and use in innovative ways.
The emerging organic photovoltaic (OPV) technology is very promising for low-cost solar energy production.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
901423-100MG4061835504312