Merck
901422
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)
average Mn 85,000
別名:
NIPAM共重合体, PNIPAM, ポリNIPAM, ポリアクリルアミド, NIPAMポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
crystals
分子量
Mn 60,000-110,000 Da by MALLS (GPC)
average Mn 85,000
white to off-white
mp
96 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PNIPAM)は、生物医学的研究の用途で使用される温度応答性共重合体です。PNIPAMは、32℃超に熱すると可逆性の下限臨界溶液温度(LCST)型の相転移を起こし、可溶性材料から不溶性材料に転移します。また、PNIPAMはしばしば架橋結合し、可逆的に熱収縮および膨張するハイドロゲルを生成します。また、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)は容易に官能基化し、温度応答性を示す両親媒性ブロック共重合体の合成における親水性ブロックとして使用されています。PNIPAMのLCSTとヒトの体温が近いため、PNIPAM材料はしばしば組織光学および制御型薬物送達研究の用途に使用されています。
アプリケーション
PNIPAMはスマートヒドロゲルの形成に使用でき、センサー、燃料セル、スーパーコンデンサー、およびリチウムイオンバッテリーに使用できる可能性があります。また、分子ナノ温度計の製造にも使用できます。再現性の高い表面増強ラマン散乱(SERS)シグナルを出しやすいミクロゲルを形成できるよう、PNIPAMは金ナノ粒子(AunP)でコーティングしています。
温度感受性ポリマーは、ヒドロゲルの形成に使用することが可能です。温度が約32°Cまで上昇すると、ポリマー水溶液は、可溶性状態から不溶性状態へと相転移します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
901422-10G:
901422-BULK:
901422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Au@ pNIPAM colloids as molecular traps for surface-enhanced, spectroscopic, ultra-sensitive analysis
Alvarez-Puebla RA, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(1), 138-143 (2009)
S Panja et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(19), 12063-12074 (2016-04-30)
The design of nanomedicines from the tuned architecture polymer is a leading object of immense research in recent years. Here, smart thermoresponsive micelles were prepared from novel architecture four-arm star block copolymers, namely, pentaerythritol polycaprolactone-b-poly(N-isopropylacrylamide) and pentaerythritol polycaprolactone-b-poly(N-vinylcaprolactam). The polymers
Synthesis of hyperbranched polyglycidol-b-poly(N-isopropylacrylamide) using nitroxide-mediated polymerization for thermo-sensitive drug delivery system.
Min Seon Heo et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 213, e80-e80 (2016-03-24)
Muhammad Abdul Haq et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 70(Pt 1), 842-855 (2016-10-25)
Materials which adjust their properties in response to environmental factors such as temperature, pH and ionic strength are rapidly evolving and known as smart materials. Hydrogels formed by smart polymers have various applications. Among the smart polymers, thermoresponsive polymer poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
Nanorod-coated PNIPAM microgels: thermoresponsive optical properties
Karg M, et al.
Small, 3(7), 1222-1229 (2007)