Merck
731129
Sigma-Aldrich
N-イソプロピルアクリルアミド
≥99%
別名:
NIPAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCONHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
113.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
flakes
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
63-67 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChI Key
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-イソプロピルアクリルアミド(NIPAM)は、温度に敏感な特性により、刺激反応性重合体の形成に使用できる生体適合性の単量体単位です。これらの特性には、溶液の温度が下限臨界溶液温度(LCST)に到達すると変化する、温度に基づく容積変化や相変化などがあります。
アプリケーション
NIPAMは、組織工学、細胞培養、バイオメディカルコーティング、ドラッグデリバリー、および筋肉再生などのさまざまな用途向けのポリ(NIPAM)の調製に使用できます。
N-イソプロピルアクリルアミドは、以下の主要成分としても使用できます:
  • フレキシブルセンシングデバイス用のポリ(アクリル酸-N-イソプロピルアクリルアミド)をベースとした自己発電型多機能有機ヒドロゲルの合成。
  • Zn-MnO2水系電池用の新しいタイプの柔軟で安定したゲル電解質の開発。
  • 薬物送達用途のためのポリ(N-イソプロピルアクリルアミド/イタコン酸)(PNIPAM/IA)コポリマーヒドロゲルの調製。
  • 新しいクラスのポリマーグラフト半導体デバイスの開発に向けたポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PNIPAM)ポリマーの合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731129-25G:
731129-VAR:
731129-BULK:
731129-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bio-Instructive Scaffolds for Muscle Regeneration: NonCrosslinked Polymers
Bio-Instructive Scaffolds for Musculoskeletal Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 34(9), 161-186 (2017)
Firdaus Yhaya et al.
Macromolecular rapid communications, 33(21), 1868-1874 (2012-08-24)
A block copolymer based on poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAAm) and a block with a statistical distribution of poly(2-hydroxyethyl acrylate) (PHEA) and repeating unit with carrying β-cyclodextrin was prepared via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization and click reaction. Addition of poly(2-hydroxyethyl
Yamin Li et al.
Biomacromolecules, 13(11), 3877-3886 (2012-09-28)
Polymeric drug nanocarriers integrated with diagnostic and sensing functions are capable of in situ monitoring the biodistribution of chemotherapeutic drugs and imaging/contrasting agents, which enables the establishment of image-guided personalized cancer therapeutic protocols. Responsive multifunctional theranostic nanocarriers possessing external stimuli-tunable
Jason Ng et al.
Environmental science & technology, 53(11), 6436-6443 (2019-05-07)
In the current study, a novel stimuli-responsive hybrid polymer with aluminum hydroxide colloids incorporated into a cationic copolymer of N-isopropylacrylamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide was synthesized to enhance the settling and filtration performance of fine clay suspensions. The conformation of the synthesized
Nhung H A Nguyen et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 571-571 (2017-10-21)
The most challenging task in the preparation of magnetic poly(N-isopropylacrylamide) (Fe
資料
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.