Merck
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N6O4
CAS番号:
分子量:
288.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
密度
1.129
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
InChI Key
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901140-BULK:
901140-5G:
901140-1G:
901140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)