Merck
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N6O2
CAS番号:
分子量:
200.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.47
密度
1.15 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
InChI Key
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901130-1G:
901130-5G:
901130-BULK:
901130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)