Merck
900919
Sigma-Aldrich
アジド酢酸NHSエステル
別名:
1-[(アジドアセチル)オキシ]ピロリジン-2,5-ジオン, 2-アジド酢酸(2,5-ジオキソピロリジン-1-イル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
利用可能性
available only in USA
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=[N-])=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
InChI Key
FENNDBOWHRZLTQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アジド酢酸NHSエステルはシンプルなアジド含有試薬であり、pH 7~9で1級アミンと反応して安定なアミド結合形成するN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)エステルを有します。アジドによってアルキンまたはシクロオクチンとの化学選択的連結が可能となります。この化合物は一般に、アジドセチル基を有するアミンおよびアミノ酸を機能化します。この化合物は一般にクリック化学用途で使用されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900919-1G:
900919-VAR:
900919-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nanoparticle tension probes patterned at the nanoscale: impact of integrin clustering on force transmission.
Liu Y, et al.
Nano Letters, 14(10), 5539-5546 (2014)
Synthetic glycosphingolipids for live-cell labeling.
Dauner M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 27(7), 1624-1637 (2016)
Tension sensing nanoparticles for mechano-imaging at the living/nonliving interface.
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(14), 5320-5323 (2013)
In vivo targeting of hydrogen peroxide by activatable cell-penetrating peptides.
Weinstain R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 874-877 (2014)
Click and Pick: Identification of Sialoside Analogues for Siglec?Based Cell Targeting.
Rillahan C D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(44), 11014-11018 (2012)