Merck
900768
Sigma-Aldrich
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
別名:
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H40F20N4O6Ti2
CAS番号:
分子量:
1436.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
関連するカテゴリー
アプリケーション
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this pre-formed chiral ligand-Ti2O2 catalyst complex provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid P5360 or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate 155837 is recommended as a co-catalyst.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)