Merck
900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D5H3O3
分子量:
169.19
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)