Merck
900397
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-O-MOM P
95%
別名:
4-(Methoxymethoxy)-4-(tributylstannyl)butan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H41NO2Sn
分子量:
398.21
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
paste
屈折率
n/D 1.4933
密度
1.1407 g/mL
官能基
amine
ether
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
[SnAP reagents] provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the [Bode research group].
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)