Merck
900384
Sigma-Aldrich
2'-デオキシグアノシン-13C10,15N5 5'-一リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
2′-Deoxy-5′-guanylic-13C10,15N5 acid disodium salt solution, dGMP-13C10,15N5 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1215N5Na2O7P
分子量:
406.08
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900384-10MG-PW:
900384-VAR:
900384-1MG-PW:
900384-1MG:
900384-10MG:
900384-BULK:
900384-25MG:
900384-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)