Merck
900381
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
UMP-15N2 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1115N2Na2O9P
分子量:
370.13
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH]C1=O
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900381-1MG:
900381-25MG-PW:
900381-BULK:
900381-1MG-PW:
900381-10MG:
900381-25MG:
900381-VAR:
900381-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)