安全性情報
900211
Sigma-Aldrich
Buchwald Precatalyst C-N Coupling Validation Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
品質水準
アプリケーション
C-N Coupling Validation Kit allows users of theKITALYSIS-CN. to validate their hits- observed at 10 micromole scale- on larger scale, but can also be used as a stand-alone set of Pd catalysts. The following catalysts are included in the set:
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (747130-250MG)
SPhos Pd G2 (753009-250MG)
RuPhos Pd G2 (753246-250MG)
P(t-Bu)3 Pd G2 (756482-250MG)
BrettPhos Pd G3 (761605-250MG)
tBuXPhos Pd G3 (762229-250MG)
CPhos Pd G3 (763004-250MG)
XantPhos Pd G3 (763039-250MG)
XPhos Pd G3 (763381-250MG)
MorDalphos Pd G3 (792357-250MG)
DavePhos-Pd-G3 (804959-250MG)
rac-BINAP-Pd-G3 (804967-250MG)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
補足的ハザード
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)