詳細
Storage:
- The storage temperature should not exceed 35 °C.
- Keep tightly closed. Store in a cool, dry, well-ventilated area.
- Do not expose to ultraviolet light.
- High temperatures (>80 °C), pressure and contamination with peroxides may result in auto-polymerization of the product.
- Unstable upon depletion of inhibitor.
アプリケーション
- Cures extremely rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in optical applications.
- High refractive index - 1.54.
- High impact absorption.
- Non-yellowing.
- No oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 13MPa
Elongation*: 61%
Tack Free**: 130 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900164-250G:
900164-VAR:
900164-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)