About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O9
CAS番号:
分子量:
318.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
InChI Key
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86562-1G:
86562-VAR:
86562-BULK:
86562-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)