安全性情報
86443
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Trp(Boc)Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
別名:
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-L-トリプトファン 4-[ポリ(オキシエチレン)カルバモイル]トリチルエステルポリマー固定
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
製品種目
TentaGel
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
粒径
~90 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86443-VAR:
86443-5G:
86443-BULK:
86443-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)