Merck
860255
Sigma-Aldrich
6-フルオロトリプタミン 塩酸塩
99%
別名:
3-(2-アミノエチル)-6-フルオロインドール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11FN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
214.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChI Key
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • インドールアルカロイド系新薬候補
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860255-500MG:
860255-BULK:
860255-VAR:
860255-5G:
860255-50G:
860255-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Demosthenes Fokas et al.
Molecular diversity, 9(1-3), 81-89 (2005-03-26)
A series of diverse indole-based chemotypes were synthesized from beta-tetrahydrocarboline (beta-THC) scaffolds prepared from commercially and readily available tryptamines and alpha-ketoesters. Diversity can be generated within these chemotypes through the following strategies: (a) appendage of substituents to the beta-THC scaffold