Merck
852422
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12IN5O3
CAS番号:
分子量:
377.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
95%
SMILES記法
ICC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)