安全性情報
809462
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子
60 nm (APS), 1.10 mg/mL in water, BPEI functionalized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
詳細
Hydrodamnic Diameter = 142.0 nm
Particle Conentration: 2.0E+11 particles/ml
Zeta Potential = 40.0 mV
形状
dispersion
nanospheres
濃度
1.10 mg/mL in water
表面積
5.7 m2/g
平均部品サイズ
60 nm (diameter, TEM)
pH
9.3
λmax
496 nm
官能基
BPEI
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
銀ナノ材料は、現在、様々な生物学的用途に活用されている独特な物理的、化学的および光学的特性を備えています。さらに、銀ナノ粒子は、銀ナノ粒子のサイズと形状の関数である光学的な色を有します。銀ナノ粒子の、特定波長の入射光に対する強力なカップリングを利用して、高輝度レポーター分子、“”高効率の熱吸収体、および局所電磁界の強度を増幅できるナノスケールの「アンテナ」を開発できます。
調製ノート
使用前によく振ってください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809462-1ML:
809462-BULK:
809462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)