安全性情報
808040
Sigma-Aldrich
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, Wet cake (Wet cake)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
分子量:
63.55
UNSPSCコード:
12141711
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanowires
直径× L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808040-VAR:
808040-250MG-PW:
808040-250MG:4548173369860
808040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)